Imprimer
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510011-25G PC510011-5G
APOSPC510011-25GEA 768 EUR
APOSPC510011-25G APOSPC510011-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Formule: C₆H₄F₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375235
Numéro CAS: 52200-99-4