Imprimer
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510010-1G PC510010-5G
APOSPC510010-1GEA 194 EUR
APOSPC510010-1G APOSPC510010-5G
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Formule: C₁₂H₁₆BrFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191631
Numéro CAS: 253429-30-0