Imprimer
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC510007-1G PC510007-5G
APOSPC510007-1GEA 256 EUR
APOSPC510007-1G APOSPC510007-5G
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈FN₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191588
Numéro CAS: 1197193-28-4