Imprimer
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510003-1G PC510003-5G
APOSPC510003-1GEA 256 EUR
APOSPC510003-1G APOSPC510003-5G
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656825
Numéro CAS: 1033778-62-9