Imprimer
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510002-1G PC510002-5G
APOSPC510002-1GEA 194 EUR
APOSPC510002-1G APOSPC510002-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Formule: C₁₂H₁₅FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656806
Numéro CAS: 864292-15-9