Imprimer
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC510001-1G PC510001-5G
APOSPC510001-1GEA 194 EUR
APOSPC510001-1G APOSPC510001-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₀FN₃O₂
Poids moléculaire: 235.214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656805
Numéro CAS: 1186663-61-5