Imprimer
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50972-1G PC50972-250MG PC50972-5G
APOSPC50972-1GEA 493 EUR
APOSPC50972-1G APOSPC50972-250MG APOSPC50972-5G
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₅BrClFO
Poids moléculaire: 251.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32693996
Numéro CAS: 2092624-18-3