Imprimer
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50968-1G PC50968-250MG PC50968-5G
APOSPC50968-1GEA 429 EUR
APOSPC50968-1G APOSPC50968-250MG APOSPC50968-5G
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398074
Numéro CAS: 1261752-43-5