Imprimer
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Fluoro-2,4-dimethoxybenzoic acid
PC50953-1G PC50953-250MG
APOSPC50953-1GEA 574 EUR
APOSPC50953-1G APOSPC50953-250MG
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₉FO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24498657
Numéro CAS: 1018451-10-9