Imprimer
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50951-1G PC50951-250MG
APOSPC50951-1GEA 574 EUR
APOSPC50951-1G APOSPC50951-250MG
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28792932
Numéro CAS: 1018451-11-0