Imprimer
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50949-1G PC50949-250MG PC50949-5G
APOSPC50949-1GEA 522 EUR
APOSPC50949-1G APOSPC50949-250MG APOSPC50949-5G
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆HBrClF₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2451256-38-3