1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₄BrF₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
1509119-02-1 |