Imprimer
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50917-1G PC50917-250MG
APOSPC50917-1GEA 696 EUR
APOSPC50917-1G APOSPC50917-250MG
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formule: C₇H₄ClF₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392844
Numéro CAS: 1261821-31-1
UN: 3265
ADR: 8,II