Imprimer
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508139-1G PC508139-250MG
APOSPC508139-1GEA 522 EUR
APOSPC508139-1G APOSPC508139-250MG
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄BrClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745749
Numéro CAS: 2366994-26-3