Imprimer
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508136-1G PC508136-250MG
APOSPC508136-1GEA 281 EUR
APOSPC508136-1G APOSPC508136-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄BrClF₃N
Poids moléculaire: 310.498 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28010389
Numéro CAS: 1065093-15-3