Imprimer
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508135-1G PC508135-250MG
APOSPC508135-1GEA 281 EUR
APOSPC508135-1G APOSPC508135-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄BrClFN
Poids moléculaire: 260.49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12137225
Numéro CAS: 1065093-13-1