Imprimer
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508133-1G PC508133-250MG
APOSPC508133-1GEA 281 EUR
APOSPC508133-1G APOSPC508133-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄BrClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28010390
Numéro CAS: 1065093-18-6