4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₄Cl₂F₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28010395 Numéro CAS: 1065093-28-8 |