Imprimer
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508124-1G PC508124-250MG
APOSPC508124-1GEA 241 EUR
APOSPC508124-1G APOSPC508124-250MG
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12192828
Numéro CAS: 1019016-52-4