Imprimer
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508123-1G PC508123-250MG
APOSPC508123-1GEA 241 EUR
APOSPC508123-1G APOSPC508123-250MG
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745743
Numéro CAS: 1065092-33-2