Imprimer
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508122-1G PC508122-250MG
APOSPC508122-1GEA 429 EUR
APOSPC508122-1G APOSPC508122-250MG
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745742
Numéro CAS: 2366994-71-8