Imprimer
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC508119-1G PC508119-250MG
APOSPC508119-1GEA 241 EUR
APOSPC508119-1G APOSPC508119-250MG
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745740
Numéro CAS: 1065092-40-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III