Imprimer
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508117-1G PC508117-250MG
APOSPC508117-1GEA 241 EUR
APOSPC508117-1G APOSPC508117-250MG
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Poids moléculaire: 247.601 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745739
Numéro CAS: 1065092-44-5