Imprimer
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508116-1G PC508116-250MG
APOSPC508116-1GEA 241 EUR
APOSPC508116-1G APOSPC508116-250MG
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745738
Numéro CAS: 1065092-32-1