8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₅BrF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31745736 Numéro CAS: 1065092-42-3 |