6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₅ClF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21607792 Numéro CAS: 1065092-54-7 |