Imprimer
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508106-1G PC508106-250MG
APOSPC508106-1GEA 241 EUR
APOSPC508106-1G APOSPC508106-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745731
Numéro CAS: 1065092-51-4