Imprimer
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC508105-1G PC508105-250MG
APOSPC508105-1GEA 551 EUR
APOSPC508105-1G APOSPC508105-250MG
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12192827
Numéro CAS: 1019016-29-5