2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅F₅O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD30723443 Numéro CAS: 2149598-26-3 |