Imprimer
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50634-1G PC50634-250MG
APOSPC50634-1GEA 522 EUR
APOSPC50634-1G APOSPC50634-250MG
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Formule: C₆H₂BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22414729
Numéro CAS: 1517643-70-7