Imprimer
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50566-1G PC50566-5G PC50566-25G
APOSPC50566-1GEA 226 EUR
APOSPC50566-1G APOSPC50566-5G APOSPC50566-25G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Point de fusion: 59…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22627836
Numéro CAS: 1269440-82-5