Imprimer
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50564-1G PC50564-250MG
APOSPC50564-1GEA 671 EUR
APOSPC50564-1G APOSPC50564-250MG
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1581281-30-2