Imprimer
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50563-1G PC50563-250MG
APOSPC50563-1GEA 609 EUR
APOSPC50563-1G APOSPC50563-250MG
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11618086
Numéro CAS: 167858-57-3