Imprimer
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50561-1G PC50561-250MG
APOSPC50561-1GEA 609 EUR
APOSPC50561-1G APOSPC50561-250MG
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11618087
Numéro CAS: 133960-64-2