Imprimer
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50549-1G PC50549-250MG
APOSPC50549-1GEA 632 EUR
APOSPC50549-1G APOSPC50549-250MG
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene
Formule: C₆HBrF₃I
Poids moléculaire: 336.876 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32669845
Numéro CAS: 2514941-97-8