Imprimer
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50545-1G PC50545-250MG PC50545-5G
APOSPC50545-1GEA 284 EUR
APOSPC50545-1G APOSPC50545-250MG APOSPC50545-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203571
Numéro CAS: 415965-35-4