Imprimer
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50543-1G PC50543-250MG
APOSPC50543-1GEA 464 EUR
APOSPC50543-1G APOSPC50543-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₉F₃N₂O
Poids moléculaire: 230.186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787197
Numéro CAS: 14088-95-0