Imprimer
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50542-1G PC50542-250MG
APOSPC50542-1GEA 109 EUR
APOSPC50542-1G APOSPC50542-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₉F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22049301
Numéro CAS: 162748-21-2