Imprimer
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50539-1G PC50539-250MG
APOSPC50539-1GEA 26.1 EUR
APOSPC50539-1G APOSPC50539-250MG
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Formule: C₁₀H₉BrClF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32264076
Numéro CAS: 2407339-55-1