Imprimer
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50536-100MG PC50536-1G PC50536-250MG
APOSPC50536-100MGEA 65.4 EUR
APOSPC50536-100MG APOSPC50536-1G APOSPC50536-250MG
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₂BrFO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28975142
Numéro CAS: 1935274-26-2