Imprimer
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50535-1G PC50535-250MG
APOSPC50535-1GEA 865 EUR
APOSPC50535-1G APOSPC50535-250MG
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₄BrFO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10566746
Numéro CAS: 395664-59-2