Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC50533-1G PC50533-250MG PC50533-5G
APOSPC50533-1GEA 574 EUR
APOSPC50533-1G APOSPC50533-250MG APOSPC50533-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Formule: C₉H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20227048
Numéro CAS: 1236061-23-6