Imprimer
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50486-100MG PC50486-1G PC50486-250MG
APOSPC50486-100MGEA 0 EUR
APOSPC50486-100MG APOSPC50486-1G APOSPC50486-250MG
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Formule: C₅HF₂N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22199270
Numéro CAS: 356783-28-3