Imprimer
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50479-1G PC50479-250MG
APOSPC50479-1GEA 522 EUR
APOSPC50479-1G APOSPC50479-250MG
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene
Formule: C₆HBrF₃I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32662414
Numéro CAS: 2451256-37-2