Imprimer
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-nitrobenzene
PC50477-1G PC50477-5G PC50477-10G
APOSPC50477-1GEA 27.7 EUR
APOSPC50477-1G APOSPC50477-5G APOSPC50477-10G
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluoronitrobenzene
Formule: C₆HBrF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22123591
Numéro CAS: 485318-76-1