Imprimer
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene
PC50441-10G PC50441-1G PC50441-5G
APOSPC50441-10GEA 574 EUR
APOSPC50441-10G APOSPC50441-1G APOSPC50441-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene
Formule: C₈H₇BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18917873
Numéro CAS: 115467-04-4