3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,3-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule:
C₇H₃Cl₂F₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28787555 Numéro CAS: 151276-08-3 |