Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene, 5-Bromo-2-chloro-1-trifluoromethoxybenzene
PC50436-10G PC50436-1G PC50436-5G PC50436-25G
APOSPC50436-10GEA 575 EUR
APOSPC50436-10G APOSPC50436-1G APOSPC50436-5G APOSPC50436-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formule: C₇H₃BrClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878140
Numéro CAS: 406232-79-9