Imprimer
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC50434-10G PC50434-1G PC50434-5G
APOSPC50434-10GEA 574 EUR
APOSPC50434-10G APOSPC50434-1G APOSPC50434-5G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₁₃H₈BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28142610
Numéro CAS: 54846-20-7