Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-2-fluoro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC50433-10G PC50433-1G PC50433-5G
APOSPC50433-10GEA 574 EUR
APOSPC50433-10G APOSPC50433-1G APOSPC50433-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formule: C₈H₅BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31737212
Numéro CAS: 2167934-38-3